Drukuj
(±) oktan-2-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20925.0100 8.20925.1000 8.20925.2500 8.20925.9026
8.20925.0100EA 114 PLN
8.20925.0100 8.20925.1000 8.20925.2500 8.20925.9026
(±) oktan-2-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±) oktan-2-ol
Formuła: C₈H₁₈O
Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004591
Numer CAS: 123-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-667-0
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,06785
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.12 g/l (25 °C)
Melting Point -38 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 177 - 182 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4234 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 7.40 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 - 260 °C