(±) oktan-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
A16985.0F
A16985.AE
A16985.AP
A16985.0FEA
747
PLN
A16985.0F
A16985.AE
A16985.AP
(±) oktan-2-ol ≥98%
(±) oktan-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 123-96-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719325
Merck Reference: 14,6752
MDL No.: MFCD00004591
Formuła:
C₈H₁₈O Temp. Wrzenia: 179…180 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 0,819 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004591 Numer CAS: 123-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-667-0 Jednostka: 1987 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,6752 |