Drukuj
(±) oktan-2-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129410010 129411000 129410025
ACRO129410010EA 246 PLN
ACRO129410010 ACRO129411000 ACRO129410025
(±) oktan-2-ol 97%
(±) oktan-2-ol
Formuła: C₈H₁₈O
Temp. Wrzenia: 174…181 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004591
Numer CAS: 123-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-667-0
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06785
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %