Drukuj
(±)-2-Heptanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
120370500 120370010 120372500
ACRO120370500EA 178 PLN
ACRO120370500 ACRO120370010 ACRO120372500
(±)-2-Heptanol 99+%
(±)-2-Heptanol
Formuła: C₇H₁₆O
MW: 116.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…162 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.8175 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004587
Numer CAS: 543-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-844-3
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,04682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.816 to 0.819