Drukuj
(±)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
294810-100ML 294810-1L
SIAL294810-100MLEA 542 PLN
SIAL294810-100ML SIAL294810-1L
(±)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Butanol
Formuła: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 94 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004569
Numer CAS: 78-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-158-5
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM