Drukuj
(±)-2-Butanol ≥99% analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
20812.295EA 276 PLN
20812.295 20812.320
(±)-2-Butanol ≥99% analytical reagent
(±)-2-Butanol
Formuła: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 94
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 23
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004569
Numer CAS: 78-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-158-5
Jednostka: 1120
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %