Drukuj
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
20811.292EA 170 PLN
20811.292 20811.326
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butanol
Formuła: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 94 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004569
Numer CAS: 78-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-158-5
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm