Drukuj
(±)-2-Butanol, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 229 PLN
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-2-Butanol, EMSURE® for analysis, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formuła: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 94 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004569
Numer CAS: 78-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-158-5
Jednostka: 1120
ADR: 3,
Klasyfikacja Merck : 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20