(±)-2-Butanol, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Formuła:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Temp. Wrzenia: 98…101 °C Temp. topnienia: –115 °C Gęstość: 0,808 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004569 Numer CAS: 78-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-158-5 Jednostka: 1120 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1541 |