Drukuj
(±)-sec-Butyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-2-Aminobutan
107810050 107810025 107810250 107811000 107815000
ACRO107810050EA 110 PLN
ACRO107810050 ACRO107810025 ACRO107810250 ACRO107811000 ACRO107815000
(±)-sec-Butyloamina 99%
(±)-sec-Butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 63 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 0,72 g/cm³
Temp. Zapłonu: –19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008094
Numer CAS: 13952-84-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-732-7
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,01579
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %