Drukuj
(±)-Epichlorohydryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
45340-1L-F 45340-2.5L-F 45340-500ML-F
SIAL45340-1L-FEA 326 PLN
SIAL45340-1L-F SIAL45340-2.5L-F SIAL45340-500ML-F
(±)-Epichlorohydryna, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorohydryna
Formuła: C₃H₅ClO
Temp. Wrzenia: 117,9 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005132
Numer CAS: 106-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-439-8
Jednostka: 2023
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03642