Drukuj
(±)-Epichlorohydryna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Epichlorohydryna, 1-Chloro-2,3-epoksypropan, 3-Chloro-1,2-epoksypropan, (±)-1-Chloro-2,3-epoksypropan, (±)-3-Chloro-1,2-epoksypropan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000 8.03296.9060 8.03296.9030 8.03296.8000
8.03296.0100EA 225 PLN
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000 8.03296.9060 8.03296.9030 8.03296.8000
(±)-Epichlorohydryna for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorohydryna
Formuła: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.9
Temp. topnienia: –57.2 °C
Gęstość: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005132
Numer CAS: 106-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-439-8
Jednostka: 2023
ADR: 6.1 (3) II
Klasyfikacja Merck : 13,03642
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -57.2 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 116.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4375 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 34.4 %(V)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 416 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials