(±)-Epichlorohydryna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
117780010
117780025
117780250
117780100
ACRO117780010EA
389
PLN
ACRO117780010
ACRO117780025
ACRO117780250
ACRO117780100
(±)-Epichlorohydryna 99%
(±)-Epichlorohydryna
Formuła:
C₃H₅ClO Temp. Wrzenia: 115…117 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 1,18 g/cm³ Temp. Zapłonu: 28 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005132 Numer CAS: 106-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-439-8 Jednostka: 2023 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 13,03642 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Silicate and phosphate | ≤5 ppm (as SiO2) |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |