Drukuj
Tetratlenek osmu 4% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
319010050 319010100
ACRO319010050EA 983 PLN
ACRO319010050 ACRO319010100
Tetratlenek osmu 4% (w/w) in water
Tetratlenek osmu
Formuła: O₄Os
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011150
Numer CAS: 20816-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 244-058-7
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %