Tetratlenek osmu 2% roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45384.AB
45384.9W
45384.ABEA
1360
PLN
45384.AB
45384.9W
Tetratlenek osmu 2% roztwór wodny
Tetratlenek osmu
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011150
Formuła:
O₄Os Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011150 Numer CAS: 20816-12-0 Numer WE (dawny EINECS): 244-058-7 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6893 |