Kwas siarkowy(VI) ≥90% do analiz mleka
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20695.290EA
316
PLN
20695.290
20695.324
Kwas siarkowy(VI) ≥90% do analiz mleka
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 90 % |
Density (20/4) | 1.815 - 1.825 |