Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 90 - 91% 90-91, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
1.00729.0500EA 105 PLN
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
Kwas siarkowy(VI) 90 - 91% 90-91, Supelco®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid