Kwas siarkowy(VI) 62% do oznaczania zawartosci tluszczu w serze zgodnie z Gerber
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
84509.290EA
335
PLN
84509.290
84509.360
Kwas siarkowy(VI) 62% do oznaczania zawartosci tluszczu w serze zgodnie z Gerber
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temp. Wrzenia: >100 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density (20/4) | 1.517 - 1.527 |
Assay | 61.7 - 62.7 % |