Drukuj
Kwas siarkowy(VI) solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 439 PLN
84733-100ML 84733-500ML
Kwas siarkowy(VI) solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.290 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying