Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 50%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20696.293EA 206 PLN
20696.293 20696.460
Kwas siarkowy(VI) 50%, TECHNICAL
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 50 %