Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 25%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
84513.290EA 197 PLN
84513.290 84513.360 84513.460
Kwas siarkowy(VI) 25%, GPR RECTAPUR®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: >100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm