Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 25% (by alkalimetry), EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 72.3 PLN
1.00716.1000 1.00716.9025
Kwas siarkowy(VI) 25% (by alkalimetry), EMSURE® do analizy, Supelco®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Aluminum (Al) 0.05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0.01 ppm max.
Barium (Ba) 0.05 ppm max.
Beryllium (Be) 0.01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0.1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0.02 ppm max.
Calcium (Ca) 0.2 ppm max.