Kwas siarkowy(VI) 10%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
9755.1000EA
392
PLN
9755.1000
Kwas siarkowy(VI) 10%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,066 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 3264 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,09064 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 10 - 11 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Substances reducing KMnO4 (as SO2) | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
As (Arsenic) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.02 % |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Se (Selenium) | Max. 20 ppm |