Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0,1% roztwór wodny for microbiology
Dostawca: VWR Chemicals
AX011168EA 878 PLN
AX011168
tiosiarczan (VI) sodu 0,1% roztwór wodny for microbiology
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5