Perrhenic acid ≥75-80%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11413.06
11413.14
11413.06EA
1130
PLN
11413.06
11413.14
Perrhenic acid ≥75-80%
CAS No.: 13768-11-1
Molecular Formula: HO4Re
Formula Weight: 251.26
Density: 2.42
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011326
Formuła:
HO₄Re Gęstość: 2,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011326 Numer CAS: 13768-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-380-4 Jednostka: 3264 ADR: 8,II |