Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
1.00573.1000EA 390 PLN
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)