Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85% 85, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E338, Ph. Eur., NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
1.00563.1000EA 0 PLN
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
Kwas ortofosforowy(V) 85% 85, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E338, Ph. Eur., NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,07344