Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85% 85, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
MQ100
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
1.00552.0250EA 1590 PLN
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
Kwas ortofosforowy(V) 85% 85, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,07344
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material