Drukuj
Złącza rurek w kształcie litery Y, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6152-0125 6152-0187 6152-0250 6152-0312 6152-0375 6152-0500
NALG6152-0125EA 243 PLN
NALG6152-0125 NALG6152-0187 NALG6152-0250 NALG6152-0312 NALG6152-0375 NALG6152-0500
Złącza rurek w kształcie litery Y, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Okucia i złącza
PP, translucent.
  • Material free of animal derived components
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Sposób pakowania: Double-bagged to maintain cleanliness.