Drukuj
Łączniki rurek, w kształcie litery T, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6151-0125 6151-0187 6151-0250 6151-0312 6151-0375 6151-0500
NALG6151-0125EA 225 PLN
NALG6151-0125 NALG6151-0187 NALG6151-0250 NALG6151-0312 NALG6151-0375 NALG6151-0500
Łączniki rurek, w kształcie litery T, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Okucia i złącza
PP, translucent.
  • Free of animal derived components
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Sposób pakowania: Double-bagged to maintain cleanliness.