Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 932 PLN
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
Kwas ortofosforowy(V) 85
Kwas ortofosforowy(V)
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 19…21 °C
Gęstość: 1.700
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,7344