Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85 w/w ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
33266.22 33266.A1 33266.D6
33266.22EA 333 PLN
33266.22 33266.A1 33266.D6
Kwas ortofosforowy(V) 85 w/w ACS
Kwas ortofosforowy(V)
CAS No.: 7664-38-2 Molecular Formula: H3O4P Formula Weight: 98.00 Physical Form: Viscous liquid Density: 1.70 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344 UN No.: 1805 MDL No.: MFCD00011340
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 19…21 °C
Gęstość: 1.70
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,7344