Kwas ortofosforowy(V) 85+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
424040025
424045000
424040100
424040025.EA
972
PLN
424040025.
424045000.
424040100.
Kwas ortofosforowy(V) 85+% ACS
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ Temp. topnienia: 21 °C Gęstość: 1,68 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | ≥85.0 % |
Chloride (Cl) | ≤3 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Antimony (Sb) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.5 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤250 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Volatile acids (CH3COOH) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.001 % |
Reducing substances | Passes test |