Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85% (w/w) for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201140010 201140025 201145000 201140100
ACRO201140010EA 523 PLN
ACRO201140010 ACRO201140025 ACRO201145000 ACRO201140100
Kwas ortofosforowy(V) 85% (w/w) for analysis
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH ≥85 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
PO3 and PO2 (as H3PO3) ≤0.05 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm