Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kwas fosforowy(V)
20621.290EA
273
PLN
20621.513
20621.290
20621.460
20621.330
20621.364
20621.320
Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, GPR RECTAPUR®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Temp. topnienia: 28 °C Gęstość: 1,689 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 85 - 87 % |
Density (20/4) | 1.680 - 1.710 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO3 + PO2 (as H3PO3) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.035 % |
Ca + Mg (as Ca) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |