Kwas polifosforowy ≥84% (as phosphorus pentoxide)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14856.AE
L14856.AP
L14856.AEEA
264
PLN
L14856.AE
L14856.AP
Kwas polifosforowy ≥84% (as phosphorus pentoxide)
Kwas polifosforowy
Purity: ca 84%
CAS No.: 8017-16-1
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7580
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00084480
Formuła:
H(PO₃H)nOH Gęstość: 2,1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084480 Numer CAS: 8017-16-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-417-0 Jednostka: 3264 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7580 |