Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) ≥75%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20623.292EA 330 PLN
20623.292 20623.361
Kwas ortofosforowy(V) ≥75%, GPR RECTAPUR®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
Gęstość: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm