Drukuj
System połączeń GL 45, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
1129750 1129751
554-3000EA 316 PLN
554-3000 554-3001
System połączeń GL 45, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
Połączeń system z PP nakrętka GL 45 z dwoma lub trzema PTFE portami. Elastyczny system modułowy. Typowe zastosowania: bezpieczne przenoszenie cieczy w zamkniętym i sterylnym układzie (zmniejszone parowanie).
  • Możliwe podłączenie wężyków o czterech różnych średnicach (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm; 6,0 mm)
  • Możliwe sterylne wyrównanie ciśnienia za pomocą filtra membranowego
  • Nieużywane porty mogą być zamykane zaślepką