Drukuj
Probówki do mikrowirówek, 1,5/2,0 ml, z zakrętką, Corning®
Dostawca: Corning
430909 430915 430917
734-1873EA 1680 PLN
734-1873 734-1874 734-1875
Probówki do mikrowirówek, 1,5/2,0 ml, z zakrętką, Corning®
Probówki Probówki do mikrowirówek
Polypropylene, with orange screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Screw caps with O-rings provide a tight secure seal
  • With large white marking spot