Drukuj
Słoiki do pipet, z pokrywką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5242-0040 5242-0050 5242-0060
612-1803EA 1660 PLN
612-1803 612-1804 612-1827
Słoiki do pipet, z pokrywką, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki na pipety
Made of cross-linked high-density polyethylene, with PPCO base.
  • Sztywne, wytrzymałe, z pokrywą, wytrzymałe na nacisk
  • Idealne do mycia pipet z odpowiednim koszem i płuczką Nalgene®
  • Podstawa z obrzeżem dla większej stabilności
Uwaga: Związek chemiczny opisany na etykiecie pojemnika jest efektywny i działa dłużej niż standardowe roztwory. Nie mieszaj roztworu w słoiku na pipety. Trzymaj słoik na ociekarce, w zlewie lub w większym pojemniku, który pomieści zawartość słoika w razie wycieku.
Uwaga: Skoncentrowany kwas siarkowy uszkodzi słoik. Jeśli pipety są myte dichromianowymi związkami kwasu siarkowego, stężenie musi być rzędu 60% lub mniej.