Drukuj
VWR®, Cylindry pomiarowe, forma niska, klasa B, szkło borokrzemowe
Dostawca: VWR Collection
612-3846EA 300 PLN
612-3846 612-3845 612-3844 612-3843 612-3842 612-3841 612-3847
VWR®, Cylindry pomiarowe, forma niska, klasa B, szkło borokrzemowe
Cylindry Cylindry miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, niska forma, klasa B.
  • Sześciokątna szklana podstawa, z wylewem.
  • Kontrastowa podziałka z głównymi oznaczenia w formie pierścieni
ISO 12680
Certyfikaty: DIN 12680