Drukuj
VWR® Kolby miarowe, klasa A, szkło, bursztynowe, korek plastikowy NS
Dostawca: VWR Collection
612-3826EA 224 PLN
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR® Kolby miarowe, klasa A, szkło, bursztynowe, korek plastikowy NS
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, klasa A.
  • Z korkiem PE
  • Białe, emaliowe oznaczenia i napisy
  • Kalibrowane na wlew (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Certyfikat zgodności z numerem serii.