Drukuj
Wodorotlenek sodu 50% aqueous solution, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
28265.322EA 372 PLN
28265.322 28265.446 28265.366
Wodorotlenek sodu 50% aqueous solution, TECHNICAL
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 47 - 51 %