Wodorotlenek sodu 50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
33382.22
33382.A1
33382.A7
33382.22EA
386
PLN
33382.22
33382.A1
33382.A7
Wodorotlenek sodu 50% (w/w) roztwór wodny
Wodorotlenek sodu
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Density: 1.53
Appearance: Colourless
UN No.: 1824
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1,53 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |