Drukuj
Wodorotlenek sodu 50% in water for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
380215000 380210025 380210100
ACRO380215000EA 181 PLN
ACRO380215000 ACRO380210025 ACRO380210100
Wodorotlenek sodu 50% in water for analysis
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤0.008 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %