Drukuj
Wodorotlenek sodu 50% (w/w) in water, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
259860025 259860050 259860250 259860010 259860251
ACRO259860025EA 532 PLN
ACRO259860025 ACRO259860050 ACRO259860250 ACRO259860010 ACRO259860251
Wodorotlenek sodu 50% (w/w) in water, extra pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Viscous solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.510 to 1.540 kg/l
Titration with HCl 49.0 to 51.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤100 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm (NaCl)