Drukuj
Wodorotlenek sodu 30% (w/w) 40% (w/v) in aqueous solution, GPR RECTAPUR® low in nitrogen
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
191533KEA 349 PLN
191533K 191536N 191537X 19153LF
Wodorotlenek sodu 30% (w/w) 40% (w/v) in aqueous solution, GPR RECTAPUR® low in nitrogen
Wodorotlenek sodu
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: ∼1.33 g/ml (20  °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm