Wodorotlenek sodu 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
28224.296EA
346
PLN
28224.296
28224.365
28224.445
28224.550
Wodorotlenek sodu 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: ∼1,38 g/ml Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 34 - 36 % |
Density (20/4) | 1.370 - 1.390 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |