Drukuj
Wodorotlenek sodu 32% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure for nitrogen analysis
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
9913.9010EA 1650 PLN
9913.9010 9913.5000
Wodorotlenek sodu 32% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure for nitrogen analysis
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm