Drukuj
Wodorotlenek sodu 32% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA, Nitrogen_analysis
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
28225.290EA 319 PLN
28225.290 28225.360 28225.415 28225.324
Wodorotlenek sodu 32% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA, Nitrogen_analysis
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 32 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm